2-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59322-1G OR59322-5G
APOSOR59322-1GEA 125 EUR
APOSOR59322-1G APOSOR59322-5G
2-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
2-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
Formula: C₉H₇BrN₂O
Pto. de fusión: 79…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08691468
Núm. CAS: 41491-53-6