Ciclobutano-1,1-dicarboxilato de dimetilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dimethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate, Dimethyl 1,1-cyclobutanedicarboxylate
OR59327-25G OR59327-5G OR59327-100G
APOSOR59327-25GEA 143 EUR
APOSOR59327-25G APOSOR59327-5G APOSOR59327-100G
Ciclobutano-1,1-dicarboxilato de dimetilo 98%
Ciclobutano-1,1-dicarboxilato de dimetilo
Formula: C₈H₁₂O₄
MW: 172.180 g/mol
Pto. Ebullición: 122 °C/5mmHg
Densidad: 1.118 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082719
Núm. CAS: 10224-72-3