2-Amino-5-bromopirimidina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromopirimidin-2-ilamina
OR5933-100G OR5933-25G OR5933-5G
APOSOR5933-100GEA 55.1 EUR
APOSOR5933-100G APOSOR5933-25G APOSOR5933-5G
2-Amino-5-bromopirimidina
2-Amino-5-bromopirimidina
Formula: C₄H₄BrN₃
MW: 174 g/mol
Pto. de fusión: 241…243 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012341
Núm. CAS: 7752-82-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III