2-Chloro-6-(dipropylamino)pyrazine
Proveedor: Apollo Scientific
OR59332-1G OR59332-5G
APOSOR59332-1GEA 132 EUR
APOSOR59332-1G APOSOR59332-5G
2-Chloro-6-(dipropylamino)pyrazine
2-Chloro-6-(dipropylamino)pyrazine
Formula: C₁₀H₁₆ClN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878390
Núm. CAS: 957065-91-7