2-Chloro-6-(ethylamino)pyrazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR59339-1G OR59339-5G
APOSOR59339-1GEA 190 EUR
APOSOR59339-1G APOSOR59339-5G
2-Chloro-6-(ethylamino)pyrazine 98%
2-Chloro-6-(ethylamino)pyrazine
Formula: C₈H₁₂ClN₃
Pto. de fusión: 94…96 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09878382
Núm. CAS: 957065-84-8