3-Metilbenzo[b]tiofeno 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5934-100G OR5934-25G
APOSOR5934-100GEA 1040 EUR
APOSOR5934-100G APOSOR5934-25G
3-Metilbenzo[b]tiofeno 96%
3-Metilbenzo[b]tiofeno
Formula: C₉H₈S
Pto. Ebullición: 72…74 °C/2mmHg
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 1,106 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040243
Núm. CAS: 1455-18-1