tert-Butyl-2-bromo-5-methoxybenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59343-1G OR59343-5G
APOSOR59343-1GEA 109 EUR
APOSOR59343-1G APOSOR59343-5G
tert-Butyl-2-bromo-5-methoxybenzoate
tert-Butyl-2-bromo-5-methoxybenzoate
Formula: C₁₂H₁₅BrO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878358
Núm. CAS: 957063-12-6