1-Boc-7-metilindol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-BOC-7-metil-1H-indol, N-BOC-7-metilindol
OR59346-1G OR59346-5G
APOSOR59346-1GEA 187 EUR
APOSOR59346-1G APOSOR59346-5G
1-Boc-7-metilindol
1-Boc-7-metilindol
Formula: C₁₄H₁₇NO₂
MW: 231.29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878411
Núm. CAS: 442910-62-5