2-Acetamido-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR59347-1G OR59347-5G
APOSOR59347-1GEA 190 EUR
APOSOR59347-1G APOSOR59347-5G
2-Acetamido-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester
2-Acetamido-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₉BClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878425
Núm. CAS: 957063-08-0