Methyl-4-chlorosalicylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-chloro-2-hydroxybenzoate
OR59351-25G
APOSOR59351-25GEA 78.3 EUR
APOSOR59351-25G
Methyl-4-chlorosalicylate
Methyl-4-chlorosalicylate
Formula: C₈H₇ClO₃
MW: 186,5900 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03407436
Núm. CAS: 22717-55-1