1-Acetyl-4-chloro-1H-indazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59366-1G OR59366-25G OR59366-5G
APOSOR59366-1GEA 109 EUR
APOSOR59366-1G APOSOR59366-25G APOSOR59366-5G
1-Acetyl-4-chloro-1H-indazole 98%
1-Acetyl-4-chloro-1H-indazole
Formula: C₉H₇ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878372
Núm. CAS: 145439-15-2