1-Acetyl-5-nitro-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59368-1G OR59368-5G
APOSOR59368-1GEA 24.8 EUR
APOSOR59368-1G APOSOR59368-5G
1-Acetyl-5-nitro-1H-indazole
1-Acetyl-5-nitro-1H-indazole
Formula: C₉H₇N₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09261292
Núm. CAS: 13436-55-0