4-Bromofenilamidina clorhidrato 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromophenylamidine hydrochloride, 4-Bromobenzimidamide hydrochloride, 4-Bromobenzene-1-carboximidamide hydrochloride
OR59369-1G OR59369-5G
APOSOR59369-1GEA 52.2 EUR
APOSOR59369-1G APOSOR59369-5G
4-Bromofenilamidina clorhidrato 98%
4-Bromofenilamidina clorhidrato
Formula: C₇H₈BrClN₂
MW: 235,51 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00464967
Núm. CAS: 55368-42-8