(±)-Ácido indolina-2-carboxílico
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR59374-100G
OR59374-25G
OR59374-5G
APOSOR59374-100GEA
132
EUR
APOSOR59374-100G
APOSOR59374-25G
APOSOR59374-5G
(±)-Ácido indolina-2-carboxílico
(±)-Ácido indolina-2-carboxílico
Formula:
C₉H₉NO₂ Pto. de fusión: 168 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010635 Núm. CAS: 78348-24-0 |