6-Chloro-N-isopropyl-4-pyrimidinamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Chloro-N-isopropylpyrimidin-4-amine, 4-Chloro-6-(isopropylamino)pyrimidine
OR59375-1G OR59375-5G
APOSOR59375-1GEA 102 EUR
APOSOR59375-1G APOSOR59375-5G
6-Chloro-N-isopropyl-4-pyrimidinamine
6-Chloro-N-isopropyl-4-pyrimidinamine
Formula: C₇H₁₀ClN₃
MW: 171,63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09756956
Núm. CAS: 945896-32-2