4,4-Dimetil-2-ciclohexen-1-ona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,4-Dimethylcyclohex-2-enone
OR59378-25G OR59378-100G
APOSOR59378-25GEA 84.1 EUR
APOSOR59378-25G APOSOR59378-100G
4,4-Dimetil-2-ciclohexen-1-ona 98%
4,4-Dimetil-2-ciclohexen-1-ona
Formula: C₈H₁₂O
MW: 124.18 g/mol
Pto. Ebullición: 72…74 °C/20mmHg
Densidad: 0.944 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009695
Núm. CAS: 1073-13-8