4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-1-ethylpyrazole
OR59380-25G
APOSOR59380-25GEA 150 EUR
APOSOR59380-25G
4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole 95+%
4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole
Formula: C₅H₇BrN₂
MW: 175,0265 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08235252
Núm. CAS: 71229-85-1