2-Bromo-6-etoxipiridina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59382-1G OR59382-250MG
APOSOR59382-1GEA 0 EUR
APOSOR59382-1G APOSOR59382-250MG
2-Bromo-6-etoxipiridina 95%
2-Bromo-6-etoxipiridina
Formula: C₇H₈BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234958
Núm. CAS: 4645-11-8