3-Bromo-2-metoxipiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR59385-1G OR59385-5G OR59385-10G
APOSOR59385-1GEA 21.9 EUR
APOSOR59385-1G APOSOR59385-5G APOSOR59385-10G
3-Bromo-2-metoxipiridina 98%
3-Bromo-2-metoxipiridina
Formula: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Pto. Ebullición: 70…73 °C/3mmHg
Densidad: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 93,3 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095349
Núm. CAS: 13472-59-8