1-(3-Clorofenil)pirrolidina
Proveedor: Apollo Scientific
OR59390-1G
OR59390-5G
APOSOR59390-1GEA
125
EUR
APOSOR59390-1G
APOSOR59390-5G
1-(3-Clorofenil)pirrolidina
1-(3-Clorofenil)pirrolidina
Formula:
C₁₀H₁₂ClN Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09878398 Núm. CAS: 88154-24-9 |