4-Nitrobenzamidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59393-1G OR59393-250MG
APOSOR59393-1GEA 24.8 EUR
APOSOR59393-1G APOSOR59393-250MG
4-Nitrobenzamidine hydrochloride
4-Nitrobenzamidine hydrochloride
Formula: C₇H₇N₃O₂
MW: 201.61 g/mol
Pto. de fusión: 286…288 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00278833
Núm. CAS: 15723-90-7