2-Chloro-6-(1-pyrrolidinyl)pyrazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59394-1G OR59394-5G
APOSOR59394-1GEA 132 EUR
APOSOR59394-1G APOSOR59394-5G
2-Chloro-6-(1-pyrrolidinyl)pyrazine
2-Chloro-6-(1-pyrrolidinyl)pyrazine
Formula: C₈H₁₀ClN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864953
Núm. CAS: 1000339-30-9