Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59396-1G OR59396-5G
APOSOR59396-1GEA 29 EUR
APOSOR59396-1G APOSOR59396-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
MW: 162.14 g/mol
Pto. de fusión: 244…247 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09834781
Núm. CAS: 648423-85-2