4'-Bromo-3'-chloro-2'-methylacetanilide
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-(4-Bromo-3-chloro-2-methylphenyl)acetamide
OR59398-1G OR59398-5G
APOSOR59398-1GEA 30.6 EUR
APOSOR59398-1G APOSOR59398-5G
4'-Bromo-3'-chloro-2'-methylacetanilide
4'-Bromo-3'-chloro-2'-methylacetanilide
Formula: C₉H₉BrClNO
MW: 262,5300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059123
Núm. CAS: 125328-80-5