3,4-Dihidroxibenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5940-100G OR5940-25G OR5940-10G OR5940-500G
APOSOR5940-100GEA 30.6 EUR
APOSOR5940-100G APOSOR5940-25G APOSOR5940-10G APOSOR5940-500G
3,4-Dihidroxibenzaldehído
3,4-Dihidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₆O₃
Pto. de fusión: 150…157 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003370
Núm. CAS: 139-85-5
EINECS: 205-377-7