N-(4-Methoxybenzyl)-N-methylbenzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR59400-1G OR59400-5G
APOSOR59400-1GEA 72.7 EUR
APOSOR59400-1G APOSOR59400-5G
N-(4-Methoxybenzyl)-N-methylbenzenesulphonamide
N-(4-Methoxybenzyl)-N-methylbenzenesulphonamide
Formula: C₁₅H₁₇NO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08070819
Núm. CAS: 915916-89-1