4-Chloro-N,N-diisopropylbenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59402-1G OR59402-25G OR59402-5G
APOSOR59402-1GEA 72.7 EUR
APOSOR59402-1G APOSOR59402-25G APOSOR59402-5G
4-Chloro-N,N-diisopropylbenzamide
4-Chloro-N,N-diisopropylbenzamide
Formula: C₁₃H₁₈ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00032340
Núm. CAS: 79606-45-4