6-Chloro-1-methyl-2-indoleboronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Chloro-1-methylindole-2-boronic acid
OR59404-1G OR59404-250MG OR59404-100MG
APOSOR59404-1GEA 597 EUR
APOSOR59404-1G APOSOR59404-250MG APOSOR59404-100MG
6-Chloro-1-methyl-2-indoleboronic acid 96%
6-Chloro-1-methyl-2-indoleboronic acid
Formula: C₉H₉BClNO₂
MW: 209,44 g/mol
Pto. de fusión: 118…120 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09878352
Núm. CAS: 957066-11-4