3-Bromo-N-cyclohexylbenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR59407-1G OR59407-5G
APOSOR59407-1GEA 132 EUR
APOSOR59407-1G APOSOR59407-5G
3-Bromo-N-cyclohexylbenzamide
3-Bromo-N-cyclohexylbenzamide
Formula: C₁₃H₁₆BrNO
Pto. de fusión: 166…168 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00554081
Núm. CAS: 59507-55-0