1-(Phenylsulphonyl)pyrrolidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59413-1G OR59413-25G OR59413-5G
APOSOR59413-1GEA 72.7 EUR
APOSOR59413-1G APOSOR59413-25G APOSOR59413-5G
1-(Phenylsulphonyl)pyrrolidine
1-(Phenylsulphonyl)pyrrolidine
Formula: C₁₀H₁₃NO₂S
Pto. Ebullición: 92…96 °C/0,04mmHg
Pto. de fusión: 154…156 °C
Densidad: 1,2077 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01055979
Núm. CAS: 5033-22-7