Azetidina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR59419-5G OR59419-1G OR59419-25G
APOSOR59419-5GEA 143 EUR
APOSOR59419-5G APOSOR59419-1G APOSOR59419-25G
Azetidina
Azetidina
Formula: C₃H₇N
Pto. Ebullición: 61…62 °C
Densidad: 0,847 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –21 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005165
Núm. CAS: 503-29-7
EINECS: 207-963-8
UN: 2733
ADR: 3+8,II