Butinodioato de dietilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Diethyl but-2-yne-1,4-dioate
OR59420-100G
OR59420-25G
APOSOR59420-100GEA
78.3
EUR
APOSOR59420-100G
APOSOR59420-25G
Butinodioato de dietilo 95%
Butinodioato de dietilo
Formula:
C₈H₁₀O₄ MW: 170.16 g/mol Pto. Ebullición: 107…110 °C/11mmHg Pto. de fusión: 44228 °C Densidad: 1.063 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 94 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009186 Núm. CAS: 762-21-0 EINECS: 212-095-8 UN: 3265 ADR: 8 III |