4'-Bromo-2'-hidroxiacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Bromo-2-hidroxifenil)etan-1-ona
OR59425-1G OR59425-5G
APOSOR59425-1GEA 21.9 EUR
APOSOR59425-1G APOSOR59425-5G
4'-Bromo-2'-hidroxiacetofenona 98%
4'-Bromo-2'-hidroxiacetofenona
Formula: C₈H₇BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03428533
Núm. CAS: 30186-18-6