2-Bromo-5-nitroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59426-25G OR59426-5G OR59426-100G
APOSOR59426-25GEA 45.1 EUR
APOSOR59426-25G APOSOR59426-5G APOSOR59426-100G
2-Bromo-5-nitroanilina 98%
2-Bromo-5-nitroanilina
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217.02 g/mol
Pto. de fusión: 137…141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051578
Núm. CAS: 10403-47-1
EINECS: 233-874-9