2,3-Diclorofenilhidracinio cloruro 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR5943-100G
OR5943-25G
OR5943-5G
APOSOR5943-100GEA
246
EUR
APOSOR5943-100G
APOSOR5943-25G
APOSOR5943-5G
2,3-Diclorofenilhidracinio cloruro 97%
2,3-Diclorofenilhidracinio cloruro
Formula:
C₆H₇Cl₃N₂ Pto. de fusión: ca 204 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00052265 Núm. CAS: 21938-47-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |