5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
OR59431-5G
APOSOR59431-5GEA 183 EUR
APOSOR59431-5G
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₉H₁₁ClN₂O
MW: 220,65 g/mol
Pto. de fusión: 145…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00100755
Núm. CAS: 947-95-5