2-(4-Iodophenoxy)malondialdehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR59435-10G OR59435-1G OR59435-5G
APOSOR59435-10GEA 970 EUR
APOSOR59435-10G APOSOR59435-1G APOSOR59435-5G
2-(4-Iodophenoxy)malondialdehyde 95+%
2-(4-Iodophenoxy)malondialdehyde
Formula: C₉H₇IO₃
MW: 290,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10688277
Núm. CAS: 1040682-22-1