N-Isopropylhydroxylamine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59437-5G OR59437-100G OR59437-25G
APOSOR59437-5GEA 118 EUR
APOSOR59437-5G APOSOR59437-100G APOSOR59437-25G
N-Isopropylhydroxylamine hydrochloride 98%
N-Isopropylhydroxylamine hydrochloride
Formula: C₃H₉NO
Pto. de fusión: 68…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012599
Núm. CAS: 50632-53-6