Ácido 3-metoxiantranilico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59444-10G OR59444-1G OR59444-5G
APOSOR59444-10GEA 49.3 EUR
APOSOR59444-10G APOSOR59444-1G APOSOR59444-5G
Ácido 3-metoxiantranilico
Ácido 3-metoxiantranilico
Formula: C₈H₉NO₃
Pto. de fusión: 169…172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075178
Núm. CAS: 3177-80-8