4-Nitro-1H-pyrazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59445-100G OR59445-25G OR59445-500G
APOSOR59445-100GEA 60.9 EUR
APOSOR59445-100G APOSOR59445-25G APOSOR59445-500G
4-Nitro-1H-pyrazole 98%
4-Nitro-1H-pyrazole
Formula: C₃H₃N₃O₂
Pto. Ebullición: 323 °C
Pto. de fusión: 160…164 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00159626
Núm. CAS: 2075-46-9