Methyl-2-(3-aminophenyl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-(3-aminophenyl)acetate
OR59446-25G OR59446-5G
APOSOR59446-25GEA 517 EUR
APOSOR59446-25G APOSOR59446-5G
Methyl-2-(3-aminophenyl)acetate
Methyl-2-(3-aminophenyl)acetate
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,1891 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07366754
Núm. CAS: 52913-11-8