5-Bromo-2-methylpyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59447-5G OR59447-25G OR59447-100G
APOSOR59447-5GEA 24.8 EUR
APOSOR59447-5G APOSOR59447-25G APOSOR59447-100G
5-Bromo-2-methylpyrimidine
5-Bromo-2-methylpyrimidine
Formula: C₅H₅BrN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07375143
Núm. CAS: 7752-78-5