2-Bromo-6-(piperidin-1-yl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59450-10G OR59450-1G
APOSOR59450-10GEA 430 EUR
APOSOR59450-10G APOSOR59450-1G
2-Bromo-6-(piperidin-1-yl)pyridine
2-Bromo-6-(piperidin-1-yl)pyridine
Formula: C₁₀H₁₃BrN₂
Pto. Ebullición: 110…112 °C/0,1mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07772823
Núm. CAS: 24255-97-8