Ácido 4-nitro-o-toluico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59451-5G OR59451-25G OR59451-100G
APOSOR59451-5GEA 21.9 EUR
APOSOR59451-5G APOSOR59451-25G APOSOR59451-100G
Ácido 4-nitro-o-toluico
Ácido 4-nitro-o-toluico
Formula: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Pto. de fusión: 150…155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00210697
Núm. CAS: 1975-51-5
EINECS: 217-828-5