4-Chloro-2-isocyanato-1-methylbenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-2-methylphenyl isocyanate, 5-Chloro-2-methylphenylisocyanate
OR59455-100G OR59455-25G OR59455-5G OR59455-1G
APOSOR59455-100GEA 0 EUR
APOSOR59455-100G APOSOR59455-25G APOSOR59455-5G APOSOR59455-1G
4-Chloro-2-isocyanato-1-methylbenzene 98%
4-Chloro-2-isocyanato-1-methylbenzene
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₈H₆ClNO
MW: 167,6 g/mol
Pto. Ebullición: 115 °C/5mmHg
Densidad: 1,226 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 108 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00019913
Núm. CAS: 40411-27-6
UN: 2206
ADR: 6.1,II