4-Chloro-3-methylphenyl isocyanate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR59456-1G OR59456-5G
APOSOR59456-1GEA 120 EUR
APOSOR59456-1G APOSOR59456-5G
4-Chloro-3-methylphenyl isocyanate 97%
4-Chloro-3-methylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₈H₆ClNO
MW: 167,60 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11101408
Núm. CAS: 51488-20-1
UN: 2206
ADR: 6.1,II