2-Furoato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5946-100G OR5946-25G OR5946-500G
APOSOR5946-100GEA 92.8 EUR
APOSOR5946-100G APOSOR5946-25G APOSOR5946-500G
2-Furoato de metilo
2-Furoato de metilo
Formula: C₆H₆O₃
Pto. Ebullición: 181 °C
Densidad: 1,179 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003236
Núm. CAS: 611-13-2
EINECS: 210-254-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III