5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59462-1G OR59462-5G OR59462-10G
APOSOR59462-1GEA 21.9 EUR
APOSOR59462-1G APOSOR59462-5G APOSOR59462-10G
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Formula: C5H3ClN2O2
MW: 158,54 g/mol
Pto. Ebullición: 330 °C
Pto. de fusión: 150…160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09033269
Núm. CAS: 36070-80-1