Methyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 5-chloropyrazine-2-carboxylate
OR59463-100G OR59463-25G OR59463-5G
APOSOR59463-100GEA 364 EUR
APOSOR59463-100G APOSOR59463-25G APOSOR59463-5G
Methyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate 98%
Methyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57 g/mol
Pto. Ebullición: 76…78 °C/1mmHg
Pto. de fusión: 90,5…91.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01632102
Núm. CAS: 33332-25-1