Ácido 6-cloro-2-piridinborónico, pinacol éster 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-Chloropyridine-2-boronic acid pinacol ester
OR59467-250MG
APOSOR59467-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR59467-250MG
Ácido 6-cloro-2-piridinborónico, pinacol éster 98%
Ácido 6-cloro-2-piridinborónico, pinacol éster
Formula: C₁₁H₁₅BClNO₂
MW: 239,51 g/mol
Pto. de fusión: 109…111 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD06798259
Núm. CAS: 652148-92-0